Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Štíty ochranné
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/51/18709651.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Akryl, průhledný, šířka: 10 mm. Pro použití na pracovních stolech nebo v digestořích.
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Katalogové číslo: (113-2500)
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (113-2801)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   PC/acetate with magnetic base, transparent, thickness: 3 mm. Safety splash shield with flexible arm attaches easily to benchtops, shelving, machinery ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Protective shield made from acrylic glass to be used as splinter shield and splash guard.
Dodavatel:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Acrylic protection shield, transparent
Katalogové číslo: (KART572)
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Acrylic protection shield, transparent, thickness: 9 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (KART571)
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   PMMA protection shield, transparent, thickness: 5 mm, provides laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, a...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT