Tisk…
VWR®, Koš odpadkový pro beta radioaktivní materiál
Dodavatel: VWR
VWR®
113-8993EA 19155 CZK
113-8993
VWR®, Koš odpadkový pro beta radioaktivní materiál
Krabice Boxy chránící před únikem beta/gama záření
Akryl, průhledný, šířka: 10 mm.
  • připevněné odklápěcí víko pro snadné plnění a rychlé vyprazdňování
  • robustní, mobilní a snadno se čistí
Maximální ochrana při krátkodobém skladování nebo likvidaci slabě znečištěného materiálu.
ŠxHxV (vnitřní): 285×285×580 mm.