Tisk…
Hledali jste: Nádoby reakční
36  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PFA, translucent.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN® borosilicate glass.
Akce
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN® borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN® borosilicate glass.
Dodavatel: WTW
Popis: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Katalogové číslo: (PALL97134)
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Reaction vessels, Cylindrical, Stainless steel pressure vessel, Nerezová ocel, Objem: 18,9 L (5 gallon)
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLB320-01)
Dodavatel: Bohlender
Popis: PFA, translucent.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom