Tisk…
Hledali jste: Kruhy ke stojanům
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Galvanised steel (8 mm Ø).
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Steel, zinc plated.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: These support clips are coated with ceramic inside.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel 18/10.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Katalogové číslo: (BOCH5505)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel 18/10.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Galvanised steel.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Steel, zinc plated.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Galvanised steel (8 mm Ø).
Dodavatel: MOHR & CO
Popis: Ring, Support ring for 1000 ml heating mantles
Katalogové číslo: (452-0014)
Dodavatel: NICKEL ELECTRO
Popis: Ring set, Hliník, Rings with center cover for use with 452-0012
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom