Tisk…
Hledali jste: Stojany laboratorní
86  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Stojan (A): třínohý litinový stojan, povrchová úprava smalt, s ocelovou poniklovanou tyčí.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Litinové stojany 420×400 mm ve tvaru H, lakovaný barvou šedého mramoru s poniklovanou ocelovou podpůrnou tyčí.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Roller bar platform, Deska s nastavitelnými válci, 4 nastavitelné měkké válce k pevnému uchycení skleněných nádob, 610×457 mm, délka válce 457 mm, Určeno pro: Typ Standard/Advanced 5000
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mounting brackets for Labomeca® assemblies.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, bílý.
Katalogové číslo: (241-0045)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PU povlak, litinový stojan (200×450 mm), ocelová tyč (500×12 mm), hlavice a držák na čtyři nálevky.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Katalogové číslo: (241-0104)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Litinový podstavec potažený polyuretanem, podpůrná tyč z vysoce kvalitní oceli 500×12 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-0918)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (241-0046)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Litinový stojan s PU povlakem 200×450 mm, ocelová tyč 500×12 mm, nástavec a držák na dva trychtýře.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (241-0089)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nosná deska, čtvercová.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Steel, powder coated.
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: Brackets, Držák trubice světlovodu, Ø 30 mm
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Frame, Konstrukce, pojezdová (velikost 110 až 160: výška 560 mm), pro IF 160
Katalogové číslo: (241-7510)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Foot made of die-cast zinc with flexible 300 mm long three-finger clamp, nickel plated brass.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (527-1999)
Dodavatel: KARTELL
Popis: PP.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom