Tisk…
Nosná deska, VWR®
Dodavatel: VWR
241-0089EA 8580 CZK
241-0089
Nosná deska, VWR®
Stojany laboratorní
Nosná deska, čtvercová.
  • Velká oblast: 200×200 mm
  • Lze připevnit na nosné tyče do průměru 16 mm pomocí křídlového šroubu
  • Středový otvor: 7 mm průměr