Tisk…
Stojan se zahnutým podstavcem
Dodavatel: VWR
241-0104EA 6750 CZK
241-0104
Stojan se zahnutým podstavcem
Stojany laboratorní
Litinový podstavec potažený polyuretanem, podpůrná tyč z vysoce kvalitní oceli 500×12 mm.
  • speciální tvar podstavce zajišťuje výjimečnou stabilitu a robustnost stojanu
The rod can be removed, has M8 thread, and is fixed from below with a washer and a nut.