Tisk…
Hledali jste: Skalpely a skalpelové sady
63  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel.
Katalogové číslo: (SWAN5398)
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: This stainless steel handle is designed to assist the OR nurse with safe and easy blade attachment and removal before, during and after the procedure....
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel blade with plastic handle.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Carbon steel.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Čepele skalpelové, Uhlíková ocel, Non sterile, No. 11P, Foil packets of 5, carbon steel
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel blade, sterile.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel blade, plastic handle. These disposable safety scalpels support and enhance safe passing procedures and protocols already practiced wi...
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: These miniature skin graft handles are to be used with surgical stainless double edged razor blades. Ideal for harvesting small intricate grafts from ...
Katalogové číslo: (233-0053)
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: These handles and blades are ideal for artwork, craft work and modelling.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom