Tisk…
Hledali jste: Těsnění
245  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"245"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Filmy 77,5 μm silné polyesterové zajišťují bezpečné utěsnění kolem každé jamk. Nejen kryjí, ale též minimalizují vypařování, zabraňují vylití a kontam...
Katalogové číslo: (43001-0017)
Dodavatel: Avantor
Popis: Vhodné pro použití s destičkou s jamkami s kulatým dnem J.T.Baker® Medio 43001-0010, 43001-0016 nebo 43001-0116.
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polyester seals feature a strong adhesive to minimize evaporation during PCR and storage applications.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Ensure a tight seal.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Create a secure connection with your Masterflex® Smart Gasket® sanitary gaskets.
Akce
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Ensure a better process seal with outstanding chemical resistance.
New Product
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Easily detect lost elastomeric fragments to prevent contamination and product recalls.
New Product
Katalogové číslo: (391-0641)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Pre-cut aluminum foil seals on a roll for PCR applications. Supplied on a roll with holder for ease of use.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (391-0637)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Easier to apply and remove as compared to standard moulded PCR strip caps.
Měrná jednotka: 1 * 300 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Identické s polyesterovými filmy zmiňovanými výše, navíc ale mají pro identifikaci destičky na každém koncovém poutku barevný puntík a bílou plochu k ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polyesterové filmy pro stripy 2×8 jamek jsou identické s běžnými polyesterovými filmy v materiálu i adhezivu, jsou však navrženy pro utěsnění pouze je...
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Smart Gasket lets you take samples or readings from a sanitary line.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 245
no targeter for Bottom