Tisk…
Hledali jste: Filmy těsnící
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (113-9674)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Universal, semi-transparent, highly elastic film designed for airtight and moisture-proof sealing and many other manual applications. The film can be ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Parafilm® M is a semi-transparent, flexible, thermoplastic film with two-way stretch. This odourless and colourless film provides a tight, moisture-pr...
Katalogové číslo: (BRDY065508)
Dodavatel: Brady
Popis: Sealing film, Polyester
Měrná jednotka: 1 * 40 KS
Dodavatel: Brand
Popis: Seal-R-film™ sealing film seals beakers, flasks, and other vessels.
Dodavatel: LONZA
Popis: GelBond® PAG film is a transparent, flexible polyester film designed to support polyacrylamide or MDE™ gels. Gels remain permanently attached to the f...
Dodavatel: LONZA
Popis: GelBond® film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond® film remain permanently attached to th...
Katalogové číslo: (PROOVHG-FKP30-R15)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: LOSCH, RAINER
Popis: Sealing film, Délka: 100 m, Šířka: 300 mm, PE
Akce
Dodavatel: DIVERSIFIED BIOTECH
Popis: Sealing film, DuraSeal®, Délka: 152,4 m, Šířka: 50,8 mm, PE
Katalogové číslo: (DIVEBMTM-2000)
Dodavatel: DIVERSIFIED BIOTECH
Popis: Breathe-EASIER micropermeable membranes are ideal for cell growth, concentrating samples, and gas exchange. Formatted with an easy to use finger tab, ...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (FISH2N600600)
Dodavatel: FISHER CONTAINER CORP
Popis: Clear LDPE, amine-free antistatic film ideal for partitioning during retrofitting or construction. Specially formulated to reduce particulate contamin...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: KING DISPOSABLES
Popis: Food wrap cling film of eight micron thickness.
Katalogové číslo: (KING756030)
Dodavatel: KING DISPOSABLES
Popis: Sealing film, Délka: 300 m, Šířka: 30 cm, PVC
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom