Tisk…
VWR® Parafilm® M, Dispenser for Sealing Film
Dodavatel: VWR
Parafilm® M
631-0726EA 3300 CZK
631-0726
VWR® Parafilm® M, Dispenser for Sealing Film
Zásobníky na fólie/parafilm
Akrylát pro čisté skladování a snadné dávkování těsnící fólie Parafilm® M.
  • navrženo pro uskladnění dvou roliček o šířce 50 mm nebo jedné roličky o šířce 100 mm
  • se zoubkovaným ostřím pro snadné řezání
  • snadné čištění