Tisk…
Hledali jste: Sklíčka mikroskopická a krycí
142  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"142"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikroskopická sklíčka s mírně průsvitným povlakem v různých barvách.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides, VWR®, Hrany: Bevelled, D׊: 76×26 mm, Tloušťka: 1,0 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Colour frosted microscopy slide, Cut edges, VWR®, Bílá
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides recommended for haematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopatholog...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Silane coated (aminoalkylsilane) glass slides producing a sticky surface, which can bind tissue sections to glass.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikroskopická sklíčka SuperFrostPlus se speciální úpravou se používají na zmrazené tkáně.
Katalogové číslo: (631-1160)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Katalogové číslo: (631-0107)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tato sklíčka jsou potažena permanentním lepidlem, které zajišťuje vynikající adhezi buněk a tkání.
Měrná jednotka: 1 * 72 KS
Katalogové číslo: (10228-0050)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Slides for use with VWR® automated cell counters.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (631-1162)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Silane (aminoalkylsilane) coating provide permanent adhesion, which can bind tissue sections to glass slides with a sticky surface.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Katalogové číslo: (631-1161)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides with double-frosted ends designed for human blood, body fluids tests, as well as paraffin sections.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Katalogové číslo: (KLINPR-001)
Dodavatel: KLINIPATH
Popis: Microscope slides specially designed for use with printers.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Katalogové číslo: (631-1237)
Dodavatel: KLINIPATH
Popis: This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
Měrná jednotka: 1 * 72 KS
Katalogové číslo: (720-2927)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Souprava mikroskopických preparátů pro studium zoologie (obratlovci a hmyz).
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (720-2928)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Souprava mikroskopických preparátů pro studium zoologie (obratlovci a savci).
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 142
no targeter for Bottom