PP. Víceúčelové, robustní, levné nástroje pro sběr, přenos a zpracování vzorků chemických a biologických materiálů.
- Odolává zředěným kyselinám a zásadám
- Snižuje křížovou kontaminaci
- Autoklávovatelné
Inovativní tvar těchto špachtle umožňuje jejich použití jako špachtle, lžíce, naběračka, škrabka, míchací tyč nebo na utírání. Ideální pro získávání vzorků, které byly zmraženy v kapalném dusíku. Jednorázová špachtle makro typu je o 50% větší než standardní jednorázová špachtle. Dlouhá hřídel usnadňuje přesun materiálu z větších nádob.
Vyhovují FDA standardům pro aplikace zahrnující kontakt s potravinami.
Certifikace: Vyhovuje standardům FDA pro aplikace zahrnující kontakt s potravinami.