Tisk…
Popisovač na skla
Dodavatel: Marienfeld
631-0014EA 84.3 CZK
631-0014
Popisovač na skla
Popisovače Fixy laboratorní
Pro trvalé značení mikroskopických skel a zalévacích kazet s vysoce intenzivním a kontrastním černým inkoustem. Ultra jemná špička. Nevysychá a má dlouhou životnost.
  • odolné proti vlhkosti, bez zápachu a netoxické
  • odlolné většině rozpouštědel
  • popisovaný povrch nemusí být speciálně ošetřen