Tisk…
Hledali jste: Indikátory sterilizace
56  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Katalogové číslo: (481-0844)
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
Měrná jednotka: 1 * 240 KS
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Katalogové číslo: (817-0302)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Indikátory sterilizace, TX522A, Cleanroom labels, autoclavable, Délka: 50 mm, Šířka: 50 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalogové číslo: (481-0842)
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (489-0109)
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalogové číslo: (804-0226)
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalogové číslo: (BRND61750)
Dodavatel: Brand
Popis: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (489-1310)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Adhesive tape.
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodavatel: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Popis: White adhesive crepe tape, for use in standard autoclaves.
Katalogové číslo: (489-1410)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Adhesive tape.
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom