Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, válcová
Dodavatel: VWR
VWR®
442-4528EA 491 CZK
442-4528 442-0259 442-4529 442-4527 442-0260 442-4524 442-4525 442-4522 442-4523 442-0261 442-4520 442-4521 442-0295 442-4530
VWR®, Míchadla magnetická, válcová
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch s oválnými hranami.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné pro použití při nízkých i vysokých teplotách (-200 až +280 °C)