Tisk…
Míchadla magnetická, obyčejná, ekonomická
Dodavatel: VWR, part of Avantor
442-0485EA 729 CZK
442-0485 442-0482 442-0483 442-0484
Míchadla magnetická, obyčejná, ekonomická
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch s oválnými hranami, které zlepšují proces míchání dokonce i při nízkých rychlostech otáčení. Nenákladné a výkonné.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)