Tisk…
Míchadla magnetická, obdélná
Dodavatel: VWR, part of Avantor
442-0487EA 317 CZK
442-0487 442-0489 442-0486 442-0488
Míchadla magnetická, obdélná
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch s oválnými hranami. Levné řešení pro vysoký výkon.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)