Tisk…
Míchadla magnetická pro kyvety
Dodavatel: VWR Collection
442-0502EA 440 CZK
442-0502
Míchadla magnetická pro kyvety
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Míchadlo je navržené pro míchání obsahu ve standardních kyvetách o průměru 10 mm.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)