Tisk…
Míchadla magnetická, válcová, se snímatelným středovým kroužkem
Dodavatel: VWR, part of Avantor
442-0384EA 761 CZK
442-0384 442-0373 442-0379 442-0376 442-0381 442-0383 442-0374 442-0375 442-0369 442-0378 442-0382 442-0371
Míchadla magnetická, válcová, se snímatelným středovým kroužkem
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Vhodné pro nádoby s mírně nerovným dnem.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)