Tisk…
Míchadla magnetická ve tvaru kříže
Dodavatel: VWR, part of Avantor
442-0399EA 1960 CZK
442-0399 442-0398 442-0397 442-0394 442-0395 442-0400 442-0396
Míchadla magnetická ve tvaru kříže
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Stabilní pozice při rotaci pro optimální míchací efekt.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)