Tisk…
Míchadla magnetická, s osazením
Dodavatel: VWR, part of Avantor
442-0477EA 2070 CZK
442-0477 442-0474 442-0478 442-0476 442-0481 442-0479 442-0480 442-0475
Míchadla magnetická, s osazením
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Velmi dobré vystředění míchadla, zanechává malou stopu a vysokou turbulenci dokonce i při nízkých rychlostech otáčení. Průměr osazení 20 mm, průměr těla míchadla/tyčinky 8 mm (snižuje tření při míchání).
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)
Upozornení: Poznámka: míchadla s barveným povrchem PTFE nejsou tak inertní jako čistý PTFE.