Tisk…
Vytahovače magnetických míchadel
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
442-0525EA 754 CZK
442-0525 VWRU89026-264 442-0523 VWRU89026-254 VWRU89026-260 VWRU89026-256 VWRU89026-262 442-0524 442-0526
Vytahovače magnetických míchadel
Míchadla Míchadla hřídelová Nástroje na míchání
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Pomůcka slouží k odstraňování magnetických míchadel z nádob jakéhokoliv druhu.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)