Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Tyčinky/trubice skleněné"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/69/18989369.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (SCOR1028427)
Dodavatel:  SCHOTT ROHRGLAS
Popis:   Glass tubing
Měrná jednotka:  1 * 12 kg
Katalogové číslo: (HECH42830002)
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Glass tubings, DURAN® Borosilicate glass
Měrná jednotka:  1 * 1 kg
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Glass rods, AR®-glass
Katalogové číslo: (201-0539)
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Glass tubings
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Dodavatel:  KAVALIER
Popis:   Trubice, SIMAX
Dodavatel:  KAVALIER
Popis:   Trubice, SIMAX
Dodavatel:  KAVALIER
Popis:   Trubice, SIMAX
Dodavatel:  KAVALIER
Popis:   Skleněné tyče
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další