Tisk…
Hledali jste: Kohoutky
132  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"132"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (216-1745)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, bílá/fialová.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: PP, black/red
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Made of PTFE.
Dodavatel: Brand
Popis: Borosilikátové sklo 3.3.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Stopcocks with GL thread for distributing liquids or gases, quick and easy disconnection of flow.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Two- or three way, ¹/₈" orifice.
Katalogové číslo: (BOHLR1201-05)
Dodavatel: Bohlender
Popis: 90° Elbow fitting. To connect b.safe Waste Tubes to b.safe Waste Caps without bending. Integrated stopcock with plug made of PTFE-EX to stop the flow ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Ball valve made of PP with outer/inner thread.
Katalogové číslo: (LENZ02700501)
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: NS stopcock made of borosilicate glass 3.3, facetted tip with plug of PTFE and screwthread retaining device.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Plugs, Borosilikátové sklo, Ø otvoru: 2,5 mm, Kohout: 12,5 NZ, Určeno pro: Stopcocks, straight bore, Spare solid glass stopcock key
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 132
no targeter for Bottom