Tisk…
Hledali jste: Slámky kryogenní
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (211-0229)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PVC. Chrání kryokany při manipulaci a skladování.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Slámky kryogenní, Nalgene® CryoCane™, Holders for cryotubes, Hliník, Určeno pro: 5 vials 1,0; 1,2; 1,5 and 2,0 ml, Délka: 290 mm
Katalogové číslo: (479-0021)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Aluminium storage canes for six cryotubes of 1,2 or 1,8 ml. Four cryotubes of 3,6 ml or three cryotubes of 4,5 ml.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (479-3260)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Sleeve made from PVC encloses aluminium canes with cryotubes for protection during handling and storage.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (479-6858)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PE sleeves for storage in liquid nitrogen and to provide extra safety when freezing hazardous samples.
Měrná jednotka: 1 * 15 KS
Katalogové číslo: (SIMPT313)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Slámky kryogenní, Storage canes for Cryovial® tubes, Hliník, Určeno pro: upto five vials of 1,2 or 2 ml, Délka: 290 mm
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom