Tisk…
Hledali jste: Podstavce pro baňky
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ideální pro odkládání baněk s kulatým dnem a ostatních skleněných nádob s kulatým dnem. Lisovaný korek, přírodní.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Čtvercový, VWR®, Korek, Š×H: 200×200 mm
Dodavatel: Saint-Gobain
Popis: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Flask holder, Korek, Určeno pro: 250 - 500 ml, Ø vněj.: 110 mm, Vnitř. Ø spodní části: 60 mm, Výška: 30 mm
Dodavatel: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Popis: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1500 mm height, for: flat flanges DN 150
Katalogové číslo: (AZLOTWR038)
Dodavatel: SciLabware
Popis: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Corning
Popis: PP tubes, polyetherimide support cushions.
Katalogové číslo: (IKAA4448400)
Dodavatel: IKA
Popis: Držák baněk s rukojetí je vyroben z eloxovaného hliníku.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (214-1920)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Provide secure, non-slip support for round bottom flasks and any other flasks with convex bases of any height. The concentric inner rings can hold fla...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Holders made from PP for round bottom flasks.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Flask holder, Korek, Určeno pro: 2000 ml
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Lead ring, with red vinyl coating and four stainless steel brackets. Holds beakers and flasks firmly in a fixed position. Ideal for use in water baths...
Katalogové číslo: (BELAF389500000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: PP
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom