Tisk…
Hledali jste: Ochrana povrchu
44  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (111-9200)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní podložka pro opakované použití je šetrná k životnímu prostředí a poskytuje ekonomické řešení jak ochránit pracovní stoly před znečištěním ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bench protector, VWR®, Podložka gumová, náhradní, 914×610 mm, 914×610 mm
Katalogové číslo: (111-2431)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, steri...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-1059)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vysoce savé papírové archy pro ochranu pracovní desky a povrchu.
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vysoce kvalitní, hladký a savý papíry, který rychle absorbuje rozlité kapaliny díky silnému několikavrstvému polyetylenu a zabraňuje prosakování kapal...
Katalogové číslo: (444-0516)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bench protector, VWR®, Náhradní protiskluzová podložka
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Versi-Dry lab soakers protect surfaces and equipment, cushion breakable items and quickly absorb spills. The polythene backing is waterproof and resis...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Dodavatel: DESCO
Popis: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Akce
Dodavatel: Sartorius
Popis: The LabSorb protection papers are highly absorptive papers coated on one side with polyethylene.
Katalogové číslo: (KIMB7398)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: This two ply couch cover is strong, tear resistant and durable.
Měrná jednotka: 1 * 12 Roll
Katalogové číslo: (KIMB7093)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Fólie ochranné, vodotěsné, Kimcare®, 375×500 mm
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (KIMB7396)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: SCOTT® couch covers are strong, tear resistant and durable.
Měrná jednotka: 1 * 12 Roll
Dodavatel: DEUTSCH & NEUMANN
Popis: Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom