Tisk…
Desky pro ochranu povrchu, Termodesky
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Thermoplate
115-0095EA 1980 CZK
115-0095 115-0096 115-0094 115-0097
Desky pro ochranu povrchu, Termodesky
Ochrana povrchu Papíry ochranné na pracovní desky
Desky jsou vyrobeny ze sklokeramiky a zajišťují ochranu vysoce kvalitních povrchů před nádobami, které jsou rozžhaveny na vysokou teplotu, jako jsou tavné kelímky, odpařovací misky, skleněné nádoby ...
  • teplotní rozsah od −235,5 až do +648,8°C
  • lehce čistitelné, odolné vůči ulpívání špíny
  • nízká tepelná roztažnost, odolné vůči teplotním šokům
  • také zajišťují spolehlivou ochranu před hluboce zmraženými předměty
  • na okrajích jsou desky vybaveny nožkami, které zabraňují přímému kontaktu desky s povrchem, který má být chráněn