Tisk…
Hledali jste: Tampóny odběrové
152  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"152"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Odběrové a přepravní tampony pro bakteriální vzorky s aplikátory a přepravním médiem.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Jednorázové tampóny s vatovou hlavou potaženou pěnou ze 100% polyuretanu se 100 ppi a dřevěnou tyčkou.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Houby pro povrchové odběry ve dvou formách: Sterilní vzorkovací sáček se suchou houbou s popisovacím proužkem, obsahující suchou celulózovou houbu bez...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tampóny obsahují polyuretanovou pěnu s otevřenými nebo uzavřenými buňkami 100 ppi a rukojetí ze 100% čistého polypropylenu. Některé mají modrý, skleně...
Katalogové číslo: (710-0442)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Transportní tampon s plastovým dříkem, syntetickým hrotem a Amiesovým agarovým gelem.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: Texwipe
Popis: Tato tyčinka je ideální k čištění a validaci vzorkování. Obsahuje 100% polyesterový substrát z nepřetržitého vlákna, který je tepelně tvarován (tepeln...
Dodavatel: Texwipe
Popis: The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
Katalogové číslo: (710-0579)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Vyrobené na palec polyuretanové pěny s otevřeným systémem buněk, vypraná hlava CleanFoam® nabízí vynikající odpružení a vynikající sorpci na pružné vn...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (710-0578)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Polyuretanová pěnová hlava byla promyta rozpouštědlem pro snížení netěkavých reziduí.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (710-0569)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Swab for cleaning small, confined areas made from polyurethane foam, with 100 pore per inch porosity.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: Texwipe
Popis: Toto 100% nepřetržité vlákno polyesteru je tepelně tvarované (tepelně spojené) s polypropylenovou rukojetí, eliminující potřebu kontaminujících lepide...
Dodavatel: COPAN
Popis: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Dodavatel: COPAN
Popis: Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination of surfaces.
Dodavatel: COPAN
Popis: A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
Dodavatel: COPAN
Popis: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 152
no targeter for Bottom