Tisk…
Hledali jste: Stříkačky
149  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"149"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Ideal for use in Masterflex® syringe pumps.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikrostříkačky bez jehly
Univerzální uzamykatelný Luer konektor pro použití s autosamplery a s přístroji, které manipulují s tekutinami. V...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Standard micro syringes for GC with fixed needle.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Super flexible plunger.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikro stříkačka s pevnou jehlou pro vysoce citlivé GC analýzy a ultra minutový objem.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Pevně přichycená jehla se speciálně leštěným tupým hrotem, specifická délka a průměr zajišťují absolutní těsnost a ochranu proti poškození těsnění a r...
Dodavatel: HENKE SASS WOLF GMBH
Popis: Disposable, two-piece, without needle, PP barrel and PE piston, latex- and silicone oil-free. Syringes are also available with especially designed ora...
Katalogové číslo: (613-2793)
Dodavatel: HENKE SASS WOLF GMBH
Popis: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: These syringes are made from borosilicate glass. They are used as replacement for C and CX syringes.
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Constructed from borosilicate glass, PTFE plunger tips and Kel-F® or PTFE Luer cones where applicable.
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Constructed from borosilicate glass, PTFE plunger tips and Kel-F® or PTFE Luer cones where applicable.
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: For HP7673, 7683, 7693A and 6850ALS.
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: eVol® is the coupling of two precision devices: A digitally-controlled electronic drive and an XCHANGE®-enabled analytical syringe. The result is a di...
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: * Gas tight.
Dodavatel: HENKE SASS WOLF GMBH
Popis: Jednorázové třídílné stříkačky s PP válcem a pístem, s polyisopropenovou zátkou, bez obsahu latexu.
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Micro Extraction by Packed Sorbent (MEPS™) is a new development in the field of sample preparation by SPE (solid phase extraction). The MEPS™ product ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 149
no targeter for Bottom