Tisk…
Hledali jste: Zásobníky
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Katalogové číslo: (ENTEE92-01D-0215)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (ENTEE14-35-01-0215)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Injection molded round tank, in PFA material.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cylindrical tank, Materiál: LDPE, Objem: 57 l, Ø vněj.×V: 330×690 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: LLDPE, translucent with lid. Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. Tank 216-0322 can also be used a...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. LLDPE, translucent with lid and spigot.
Akce
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cylindrical tank, Materiál: PP, Objem: 208 l, Ø vněj.×V: 560×910 mm
Akce
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Tanks made from soda-lime glass for multipurpose use.
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Aquarium tanks for a large range of applications. Made from clear soda glass.
Dodavatel: asecos
Popis: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom