Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "pasky"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/97/18989897.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"91"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (MMMA4202533)
Dodavatel:  3M
Popis:   Tape 3M™, lead foil, lead foil backing with a green rubber adhesive, Stříbrná, Šířka: 24 mm, Délka: 33 m
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Dodavatel:  TQC
Popis:   This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform ...
Dodavatel:  3M
Popis:   Scotch™ Performance Flatback Tape is used in holding, splicing or masking applications where high adhesion strength, high temperature capability and h...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vinylové
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Páska je vyrobena v kontrolovaném prostředí. Pásky jsou navinuty na plastovém jádře a jsou jednotlivě baleny. Ideální pro použití na aplikace, jako je...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vnější část pásky je vyrobena z polyethylenu a lepidlo je vyrobeno z akrylátu. Lepidlo uvolňuje velmi malé množství výparů a lepicí páska má výborné v...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Polyethylenová páska s lepidlem ze syntetického kaučuku.
Katalogové číslo: (332362S)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Colour: white
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Další