Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Papírky testovací
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH-value.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Speciální indikátorové barvy, které nevyblednou, jsou kovalentně navázané na reagenční papírek, který je nalepený na plastovém proužku.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Měrná jednotka:  1 * 50 Tests
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   These Dosatest® strips incorporate the colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions
Katalogové číslo: (85402.600)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Indicator paper for testing across the complete pH range
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   These rolls (4.8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   These Duo indicator papers show two different colours for each pH-value.
Katalogové číslo: (85409.600)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 49
  1  2  3  4  5  6  7  Další