Tisk…
Hledali jste: Papírky indikační
20  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (87943.150)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Indicator Papers, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Plastic bottle for solids
Měrná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalogové číslo: (87942.150)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Indicator Papers, Škrobový papír s jodičnanem draselným Reag. Ph. Eur. 1085101
Měrná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalogové číslo: (85869.150)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Indicator Papers, Lead (II) acetate paper, strips, Plastic bottle
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (85875.150)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Indicator Papers, Mercuric bromide paper, 50 pieces
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (310112H)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (87954.150)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Indicator Papers, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
Měrná jednotka: 1 * 50 Tests
Dodavatel: DESCO
Popis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Katalogové číslo: (129-2643)
Dodavatel: DESCO
Popis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Měrná jednotka: 1 * 125 KS
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: These test papers allow quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentra...
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is esp...
Katalogové číslo: (HACH2537733)
Dodavatel: Hach
Popis: Indicator paper, Hydrogen sulphide test papers for test kit HS-C
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (711-1991)
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: The test is used for the quick and easy determination of the relative atmospheric humidity. The paper is simply exposed to the atmosphere in question....
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Cytiva offers a range of pH indicator and test papers to meet specific needs. These high-quality products combine ease-of-use with unsurpassed accurac...
Katalogové číslo: (GERB5600)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (LACH51011000P00001)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Popis: Indicator Papers, pH-indikační papírek fenolftalein
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (1.09512.0003)
Dodavatel: Merck
Popis: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
Měrná jednotka: 1 * 3 Roll
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom