Tisk…
Hledali jste: Stripy pH indikační
29  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH value.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Duo indicator papers show two different colours for each pH value.
Katalogové číslo: (VWRC109526.0005)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These rolls (4,8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Katalogové číslo: (87806.600)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Měrná jednotka: 1 * 50 Tests
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dosatest strips incorporate a colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions.
Katalogové číslo: (315052J)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Nekrvácející speciální indikátorová barviva, která jsou kovalentně navázána na reagenční papír a poté přilepena na plastové proužky.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (87891.150)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Měrná jednotka: 1 * 50 Tests
Katalogové číslo: (85402.600)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Indicator paper for testing across the complete pH range.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Katalogové číslo: (85409.600)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: pH indicator papers have been available for decades and are the standard for many applications. For each pH value these papers show a single colour wh...
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: pH-Fix testovací proužky indikátoru umožňují rychlý pH testování přímo v místě zájmu a jsou vhodné pro nekvalifikované obsluhy, jakož i analytických o...
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: These products are simple, completely impregnated indicator papers, which do not allow exact pH determinations, but pH adjustments during special chem...
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: By the combination of several indicators on one test paper, a better recognition between different pH values is achieved. This makes the correct pH re...
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: PEHANON® are special pH test strips that unify the pH indicator and the reference colours on one strip. Any sample colour has the same effect on both ...
Katalogové číslo: (WHAT2600-500)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: These pH indicators have been impregnated with a mixture of several indicators. On contact with the sample solution they assume a particular colour. A...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Tyto snadno použitelné testovací papíry usnadňují běžný test kyselosti a alkality. Změna nastává v rozpětí pH 5 - 8. Zejména jsou doporučeny pro vzděl...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom