Navrženo pro použití ve všech standardních topných a sušících blocích, vodních lázních a inkubátorech. Obsahuje modrou organickou tekutou náplň proti bezolovnatému bílému zadnímu sklu.
Tyto teploměry jsou navrženy pro použití se všemi standardními vyhřívanými bloky a vodními lázněmi. Teploměry obsahují mikro kyvetu naplněnou skleněnými kuličkami.
- lze částečně ponořit
- jednotlivá sériová čísla
- PTFE krytí pomáhá chránit kapalinu a sklo před kontaminací
- lze částečně ponořit
- jednotlivá sériová čísla
- PTFE krytí pomáhá chránit kapalinu a sklo před kontaminací
Hloubka ponoření: 35 mm
Certifikace: Traceable to NIST.
Informace o dodávce: Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST.