Tisk…
VWR®, Teploměry přesné
Dodavatel: VWR
VWR®
620-0803EA 381 CZK
620-0803 620-0862 620-0884 620-0864
VWR®, Teploměry přesné
Teploměry Analogue Thermometers
These thermometers contain red organic liquid against white back glass and are ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, petrochemical laboratories, pharmaceutical industry, medical industry, manufacturers, dairies, breweries and distilleries.
  • částečné nebo úplné ponoření (Total)
  • sklo s bílým pozadím
  • značky jsou nesmazatelné a stálé
Balení: Jednotlivě zabaleno v ochranném obalu Safety-Pak.