Tisk…
VWR®, Blood Bank Thermometer
Dodavatel: VWR
VWR®
620-0892EA 1220 CZK
620-0892
VWR®, Blood Bank Thermometer
Teploměry Analogue Thermometers
Teploměry jsou navrženy pro indikaci kritického rozsahu teplot. Kritický rozsah teplot od 4 do 6 °C je vyznačen šipkami.
  • lze úplně ponořit
  • jednotlivá sériová čísla
  • PTFE krytí pomáhá chránit kapalinu a sklo před kontaminací
Teploměry jsou navrženy pro indikaci kritického rozsahu teplot. Kritický rozsah teplot od 4 do 6 °C je vyznačen šipkami.
  • lze úplně ponořit
  • jednotlivá sériová čísla
  • PTFE krytí pomáhá chránit kapalinu a sklo před kontaminací
Red spirit.