Tisk…
Hledali jste: Kapkovací destička
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Kapkovací destička, Float glass, Bezbarvá, Š×H×V: 130×100×6 mm, Počet jamek: 12, Rozměry jamky: Ø×H: 20/22×2 mm
Katalogové číslo: (631-9143)
Dodavatel: KARTELL
Popis: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (631-0833)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-9132)
Dodavatel: KARTELL
Popis: PS. This thin plate is suitable for staining applications.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Popis: Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Katalogové číslo: (BRND473500)
Dodavatel: Brand
Popis: Kapkovací destička, Sodno-draselné sklo, Průhledná, Š×H×V: 130×100×6 mm, Počet jamek: 12, Rozměry jamky: Ø: 20 - 22 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MARI1800002)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Kapkovací destička, Sklo, Š×H×V: 89×57×4,5 mm, Počet jamek: 12, Rozměry jamky: Ø×H: 15×1,5 mm
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom