Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (30)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "kleste"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/25/18989925.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
Třídit podle:
Dodavatel:  RSG
Popis:   These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Dodavatel:  RSG
Popis:   Stainless steel, electro-polished.
Dodavatel:  RSG
Popis:   These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Dodavatel:  RSG
Popis:   These cruscible tongs with double curved unpolished tips are made of stainless steel (Remanit 4301).
Katalogové číslo: (USBE4110)
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (231-4145)
Dodavatel:  RSG
Popis:   Stainless steel 18/10, anti-magnetic. For easy, safe handling of beakers and similar containers. The jaws are wrapped in ceramic fibres to provide the...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOCH2283)
Dodavatel:  BOCHEM
Popis:   This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 - 25 mm.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (RSGA043.230)
Dodavatel:  RSG
Popis:   These beaker tongs are made from lectrolytically polished stainless steel.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 47
  1  2  3  4  5  6  Další