Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
nastroje-a-naradi
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (BURK0006-9506)
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  SGE Analytical Science
Popis:   Cutter for steel tubing.
Dodavatel:  ENTEGRIS INC
Popis:   [EN]TUBE CUTTER, 3/4IN 1 * 1 KS
Dodavatel:  DISERA TIBBI MALZEME
Popis:   Disposable, crystal clear vaginal speculum made of polystyrene. The surface is smooth to reduce irritation.
Dodavatel:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Dodavatel:  NUNC
Popis:   Nunc™ Bank-It™, Small black screwdriver
Katalogové číslo: (590-0850)
Dodavatel:  SCAT Europe
Popis:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (18-1112-46)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Tubing cutter
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 21
  1  2  3  Další