Tisk…
Hledali jste: Membrány transferové
24  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (732-3031)
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Čistá nepodporovaná nitrocelulózová membrána, ideálně vhodná pro vytažení kolonií a plaků a transfery proteinů.
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Přirozeně hydrofobní PVDF, ideální pro široké rozpětí proteinových analýz. Skupina médií FluroTrans® je bílá mikroporózní pevná podpora, která váže pr...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Nitrocellulose membranes are a popular matrix used in protein blotting because of their high protein-binding affinity, compatibility with a variety of...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Transferové membrány Biodyne® jsou velmi senzitivní a mají nízké pozadí pro lepší detekci a rozlišení. Jsou ideálníi pro detekci nukleových kyselin.
Akce
Katalogové číslo: (PIER77015)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Biodyne™ A nylon membranes are sheets of unmodified nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detec...
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: OWL SCIENTIFIC
Popis: Hydrophobic polyvinylidene fluoride transfer membrane has a high signal-to-noise ratio, which allows for the use of mild blocking procedures
Katalogové číslo: (PIER77016)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Biodyne™ B nylon membranes are sheets of positively charged nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting a...
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Transfer membranes made of high quality PVDF, which provides high binding capacity for proteins and nucleic acids.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Membrána Nytran® Nylon (Nytran® N) je ideální pro aplikace vyžadující nižší náboj. Je navržena pro Southernův a Northernův blotting, stejně jako přeno...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Nylonové membrány Nytran® SuPerCharge (SPC) mají velice vysoký kladný náboj a vyšší hustotu nylonu na jednotku plochy. Dostupné jako kruhové výseče, a...
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Pre-cut transfer membranes and padding for Western blot transfer procedures. Pre-cut membranes are supplied sandwiched between blotting paper padding....
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with a variety ...
Dodavatel: Cytiva
Popis: Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF is a 0,2 μm pore size hydrophobic membrane with high physical strength. This results in significant handling advantages ove...
Dodavatel: Cytiva
Popis: Amersham™ Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with ...
Katalogové číslo: (10600030.)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF is a 0,2 µm pore size hydrophobic membrane designed specifically for protein sequencing applications. The small pore si...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cytiva
Popis: Amersham™ Hybond™ P 0,45 PVDF is a 0,45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing. F...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom