Chcete se opět přihlásit?
Trays, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nalgene®
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Heat-resistant from -100 to +120 °C
  • Tough, stackable
Universal trays for a wide range of applications. Ideal for soaking laboratory equipment or as an ice bath. Slightly tapered walls for better stackability. With handles for easy transportation.
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Š×H×V Bal. VWR katalogové číslo Množství
358×308×143 mm 1 216-0329
542×435×130 mm 1 216-0330
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství