Tisk…
Hledali jste: Vozíky
90  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Trolley, Trolley, 800×600, 150 kg load capacity, Maximální zatížení: 150 kg, Š×H×V: 820×620×200 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Standard stainless steel trolleys are designed to support Avantor® support containers.
Katalogové číslo: (PPSA2097275)
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: The Clino® Profi C7e trolley system made of stainless steel flat wringer for grey areas.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Metro International
Popis: HPLC carts are suitable to mobilise and stack HPLC equipment and hence maximise valuable lab space.
Dodavatel: MULTIROIR
Popis: This trolley is unique on the market for its robustness and quality. It is suitable for moving heavy loads and sensitive products.
New Product
Katalogové číslo: (BOCH17333)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Transport cart made of stainless steel used for transport baskets.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DÜPERTHAL GMBH & CO
Popis: These pallets are used for the safe, economic and effortless transport of 1 to 8 gas cylinders with hot-dip galvanised surface.
Dodavatel: Metro International
Popis: These steel or chrome plated carts consist of Super Erecta shelves with plastic split sleeves, two one-piece handles of matching finish, and designate...
Dodavatel: CONTEC
Popis: Autoklávovatelný kompaktní systém „all in one“ obsahuje vše potřebné pro snadné a zefektivní čištění a dezinfekci. Vozík je určen pro používání se sys...
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: For areas with the highest requirements on GMP conformity. Made entirely of stainless steel.
Akce
Dodavatel: Metro International
Popis: myCart™ series utility carts are made from corrosion proof polymer shelves and are suitable for daily use.
Dodavatel: asecos
Popis: Tipping skips are equipped with subframe with inserts for transportation by forklift truck. Releasing the locking device immediately activates the tip...
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: The STEC ergonomically optimised system trolley is exclusively developed and used for controlled areas. It is made of stainless steel, has enclosed ap...
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: These Clino® plastic castors with or without brake provides comfortable running and steering facility. They also provide maximum ergonomics for all cl...
Dodavatel: Palbam
Popis: These cleanroom carts are designed to withstand heavy loads.
Katalogové číslo: (141-0393)
Dodavatel: MIELE
Popis: Pro skladování a transport košíků a nástavců na 4 patrech.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom