Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Zkumavky kapilární"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/27/18989327.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Třídit podle:
Dodavatel:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Popis:   Capillary Tubes, for NMR measurement, Pyrex® glass, Ø vněj.: 2,5 mm, Ø vnitř.: 2,2 mm, Délka: 100 mm
Katalogové číslo: (MODU120013)
Dodavatel:  VITREX MEDICAL A/S
Popis:   Sedicaps capillary tubes with ringmarks at 100/102 mm.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  MARIENFELD
Popis:   Capillaries, Na-heparinized (coated) , for blood gas analysis, Sklo, Ø vněj.: 2,3 mm, Délka: 75 mm, Nominální objem: 130 µl
Katalogové číslo: (MARI3231000)
Dodavatel:  MARIENFELD
Popis:   Hematocrit tubes, acc. to Wintrobe, with double numbered scale in red / white colour, Sodbo-draselné sklo, Ø vněj.: 6,5 mm, Ø vnitř.: 2,9 mm, Délka: 105 mm
Měrná jednotka:  1 * 20 KS
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Popis:   [EN]TUBE CAPILLARY 100X1.55MM BOTH END O 1 * 1.000 KS
Katalogové číslo: (613-2480)
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Popis:   [EN]RINGCAP FOR REFLOTRON DISPOSABLE 32 1 * 500 KS
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Popis:   Capillaries, Na-heparinized (coated) , for blood gas analysis, Borosilikátové sklo 3.3, Ø vněj.: 2,35 mm, Ø vnitř.: 1,55 mm, Délka: 100 mm, Nominální objem: 185 µll
Dodavatel:  DRUMMOND
Popis:   HEMATO-CLAD® hematocrit tubes combine the precision of glass with the safety provided by a Mylar overwrap.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další