Tisk…
Hledali jste: Zkumavky dialyzační
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Pierce™ low protein binding microcentrifuge tubes help to minimise protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where ...
Dodavatel: Cytiva
Popis: The disposable tubes in mini dialysis kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Dodavatel: Merck Millipore (Novagen)
Popis: D-Tube96™ Dialysers allow convenient, high throughput dialysis of 96 samples simultaneously. The device features the advantages of the D-Tube™ Dialyze...
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20 to 250 μl volumes or Medi for 0,2 to 2,5 ml volumes.
Katalogové číslo: (786-142-45MC)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom