Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (10)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "kapilary-pro-urceni-bodu-tani"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/12/18989512.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Hard glass.
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Dodavatel:  STUART SCIENTIFIC
Popis:   Manufactured from soda glass.
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   Borosilicate glass tubes. Uniform and cut at right angles.
Dodavatel:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Popis:   Melting point capillaries, closed both ends,100 × 2,0 mm, Electrothermal
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Popis:   Clear glass, one end closed.
Dodavatel:  MARIENFELD
Popis:   Melting point capillaries, Type B, Délka: 100 mm, Ø vněj.: 1,00 mm, Ø vnitř.: 0,80 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 6  z 6