Tisk…
Mikrozkumavky centrifugační, 1,7 ml, SuperClear, odolné proti varu
VWR® SuperClear™
211-0032EA 810 CZK
VWRI211-0032
Mikrozkumavky centrifugační, 1,7 ml, SuperClear, odolné proti varu
Vysoce čistý PP, se stupnicí, autoklávovatelné a mrazuvzdorné nebo bez víčka
  • vydrží odstřeďování až do 20 000 ×g
  • vhodné pro všechny standardní a vysokokapacitní typy rotorů
  • každá šarže je testována a je garantována bez RNáz a DNáz
Balení: Mikrozkumavky jsou baleny v opakovaně uzavíratelném sáčku.