Tisk…
VWR®, Mikrozkumavky centrifugační, 1,5 ml, SuperSpin
Dodavatel: VWR
VWR®
211-0015EA 605 CZK
211-0015 211-0023 VWRU20170-036 VWRU20170-026
VWR®, Mikrozkumavky centrifugační, 1,5 ml, SuperSpin
Zkumavky Mikrozkumavky centrifugační
Vysoce čistý PP, se stupnicí, autoklávovatelné a mrazuvzdorné s plochým víčkem, snadné otevírání. Hnědé zbarvení pro materiály citlivé na světlo.
  • Can withstand ultra-high centrifugation to RCF 40000×g
  • Fit all standard, high capacity rotors
  • Flat cap can be easily labelled and pierced, includes a special 90° hinge, making it easier to close while pipetting one-handed
  • Good for phenol/chloroform vortexing
  • Every lot is tested and guaranteed DNase- and RNase-free
  • Sustainable design based on virgin resins
Balení: V opakovaně uzavíratelném sáčku. Sáček obsahuje 100 kusů různobarevných, tj. červených, modrých, zelených, žlutých a oranžových zkumavek.